Få mere at vide
3-Methoxyphenylacetylen, 96%
Artikelnummer. 15471438
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471438 250 mg 250mg
15451438 1 g 1g
15461438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55254.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 768-70-7 | C9H8O | 132,16 g/mol
Det er en nyttig aromatisk forbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en nyttig aromatisk forbindelse.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevaring: Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted og væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-70-7
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00160810
InChI nøgle ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethynylanisole, 3-methoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-3-methoxy-benzene, benzene, 1-ethynyl-3-methoxy, 3-ethynyl-1-methoxybenzene, 1-etynyl-3-methoxy-benzene, 3-ethynyl-anisole, m-methoxyphenylacetylene, 3-ethynylanisole 96
PubChem CID 640753
IUPAC navn 1-ethynyl-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylacetylene
Tæthed 1.04
Kogepunkt 204 °C til 210 °C
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Brydningsindeks 1.555
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 132.16
Procent renhed 96%