Få mere at vide
3-Methoxyphenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30483936
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30483936 25 g
1 options
Artikelnummer. 30483936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26577025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 1798-09-0
Molekylær formel C9 H10 O3
Mængde 25 g
Synonym Benzeneacetic acid','3-methoxy-, Acetic acid','(m-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxybenzeneacetic acid, (3-Methoxyphenyl)acetic acid, (m-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Methoxyphenyl)acetic acid, [3-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, m-Anisylacetic acid, 3-Methoxyphenylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1cccc(CC(=O)O)c1
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063