Få mere at vide
(3-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| CAS | 39232-91-2 |
| Molekylær formel | C7H10N2O . (HCl) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Methoxyphenyl)hydrazine Monohydrochloride, [3-(Methyloxy)phenyl]hydrazine Monohydrochloride, m-Methoxyphenylhydrazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-3-6(5-7)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H |
| SMIL | COC1=CC=CC(=C1)NN.Cl |
| IUPAC navn | (3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.63 |
| Formel vægt | 174.06 |