Få mere at vide
3-Methoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30465217
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30465217 25 g
1 options
Artikelnummer. 30465217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26530525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenol
CAS 150-19-6
Molekylær formel C7 H8 O2
Mængde 25 g
Synonym 3-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. H (EP)
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
SMIL COc1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Formel vægt 124.0524