Få mere at vide
3-Methoxyphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 18092200
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18092200 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092200 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0007.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Methoxyphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenol
CAS 150-19-6
Analyt- eller komponentnavne 3-Methoxyphenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Guaiacol Imp. H (EP), 3-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity H
SMIL COc1cccc(O)c1
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 124,139 g/mol