Det bruges i syntesen af C(4) symmetrisk calix[4]resorcinaren, 2-nitroso-5-methoxyphenol og 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolon. Det bruges også som smagsstof. De bruges også til at lave antioxidanter og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til syntese af C(4) symmetrisk calix[4]resorcinarene, 2-nitroso-5-methoxyphenol og 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolon. Det bruges også som smagsstof. De bruges også til at lave antioxidanter og lægemidler.
Opløselighed Delvist opløselig i vand.
Bemærkninger Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer, baser, syrechlorider og syreanhydrider. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.