Få mere at vide
3-Methoxyphenol, 97%
Artikelnummer. 11455213
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455213 25 g 25g
11465213 100 g 100g
11475213 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455213 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12826.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 150-19-6 | C7H8O2 | 124,139 g/mol
Det bruges i syntesen af C(4) symmetrisk calix[4]resorcinaren, 2-nitroso-5-methoxyphenol og 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolon. Det bruges også som smagsstof. De bruges også til at lave antioxidanter og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af C(4) symmetrisk calix[4]resorcinarene, 2-nitroso-5-methoxyphenol og 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolon. Det bruges også som smagsstof. De bruges også til at lave antioxidanter og lægemidler.
Opløselighed
Delvist opløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer, baser, syrechlorider og syreanhydrider. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-19-6
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD00002267
InChI nøgle ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol
PubChem CID 9007
ChEBI CHEBI:52678
IUPAC navn 3-methoxyphenol
SMIL COC1=CC=CC(=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenol
Smeltepunkt -18°C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 244°C
Flammepunkt 124°C (255°F)
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.552
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1209898
Opløselighedsinformation Partly soluble in water.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxyphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxyphenol