Få mere at vide
3-(Methoxymethylen)-2(3H)-benzofuranon, TRC
Artikelnummer. 30475588
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475588 5 g
30470665 100 mg
30472289 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475588 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2642305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40800-90-6
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.17
IUPAC navn (3Z)-3-(methoxymethyliden)-1-benzofuran-2-one
SMIL CO\C=C\1/C(=O)Oc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-12-6-8-7-4-2-3-5-9(7)13-10(8)11/h2-6H,1H3/b8-6-
Formel vægt 176.0473