missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Methoxymethoxy)estra-1,3,5(10)-trien-17-one Ethylene Ketal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methoxymethoxy)estra-1,3,5(10)-trien-17-one Ethylene Ketal |
| CAS | 401479-68-3 |
| Molekylær formel | C22H30O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(Methoxymethoxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O4/c1-21-9-7-18-17-6-4-16(24-14-23-2)13-15(17)3-5-19(18)20(21)8-10-22(21)25-11-12-26-22/h4,6,13,18-20H,3,5,7-12,14H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@]12C3(OCCO3)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(OCOC)=C5)[C@@]4([H])CC2 |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S)-3-(methoxymethoxy)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-[1,3]dioxolane] |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.47 |
| Formel vægt | 358.21 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?