Få mere at vide
3-Methoxylphenylboronsyre (indeholder varierende mængder anhydrid), TRC
Artikelnummer. 30468266
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30468266 10 g
1 options
Artikelnummer. 30468266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26094010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 10365-98-7
Molekylær formel C7H9BO3
Mængde 10 g
Synonym B-(3-Methoxyphenyl)boronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methyloxyphenyl)boronic Acid, (m-Methoxyphenyl)boronic Acid, 3-Methoxybenzeneboronic Acid, m-Anisylboronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMIL COc1cccc(c1)B(O)O
IUPAC navn (3-methoxyphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 151.96
Formel vægt 152.0645