Få mere at vide
3-Methoxyisobenzofuran-1(3H)-one, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxyisobenzofuran-1(3H)-one |
| CAS | 4122-57-0 |
| Molekylær formel | C9H8O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3-Methoxyphthalide, NSC 408564, 3-Methoxy-1(3H)-isobenzofuranone, 3-Methoxy-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-Methoxy-3H-isobenzofuran-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c1-11-9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)12-9/h2-5,9H,1H3 |
| SMIL | COC1OC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-methoxy-3H-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0473 |