Få mere at vide
3-Methoxyiminodibenzyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxyiminodibenzyl |
| CAS | 26945-63-1 |
| Molekylær formel | C15H15NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 10,11-Dihydro-3-methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine, 3-Methoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO/c1-17-13-9-8-12-7-6-11-4-2-3-5-14(11)16-15(12)10-13/h2-5,8-10,16H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.29 |
| Formel vægt | 225.1154 |