Få mere at vide
3-Methoxycinnaminsyre, overvejende trans, 98+%
Artikelnummer. 11489582
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489582 100 g 100g
11469582 5 g 5g
11479582 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11489582 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10723.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 1533748 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1533748
MDL nummer MFCD00004386
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxycinnamic acid
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt 117 °C til 121 °C
Molekylær formel C10H10O3
Mængde 100 g
Synonym 3-methoxycinnamic acid, 3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, trans-3-methoxycinnamic acid, m-methoxycinnamic acid, trans-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methoxyphenyl-, 2e, trans-m-methoxycinnamic acid
InChI nøgle LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
IUPAC navn (E)-3-(3-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 178.19
PubChem CID 637668
Formel vægt 178.19
Procent renhed ≥98%