Få mere at vide
3-Methoxycinnaminsyre, overvejende trans, 98+%
Artikelnummer. 11469582
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469582 5 g 5g
11479582 25 g 25g
11489582 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469582 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10723.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 1533748 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1533748
MDL nummer MFCD00004386
ChEBI CHEBI:64746
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxycinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 117°C to 121°C
Molekylær formel C6H7K3O8
Mængde 5 g
Beilstein 2209732
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
InChI nøgle PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
IUPAC navn trikalium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 324.41
PubChem CID 2735208
Formel vægt 178.19
Procent renhed ≥98%