Få mere at vide
3-Methoxychrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxychrysene |
| CAS | 36288-19-4 |
| Molekylær formel | C19H14O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O/c1-20-15-9-6-14-8-10-17-16-5-3-2-4-13(16)7-11-18(17)19(14)12-15/h2-12H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2ccc3c4ccccc4ccc3c2c1 |
| IUPAC navn | 3-methoxychrysene |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vægt | 258.1045 |