Få mere at vide
3-Methoxycatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxycatechol |
| CAS | 934-00-9 |
| Molekylær formel | C7H8O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2-Dihydroxy-3-methoxybenzene, 1-O-Methylpyrogallol, 2,3-Dihydroxyanisole, 2-Hydroxy-3-methoxyphenol, 3-Methoxy-*, 3-Methoxy-1,2-dihydroxybenzene, 3-Methoxy-o-hydroquinone, 3-Methoxypyrocatechol, 6-Methoxycatechol, NSC 66525, Pyrogallol 1-methyl ether, Pyrogallol 1-monomethyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(O)c1O |
| IUPAC navn | 3-methoxybenzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vægt | 140.0473 |