Få mere at vide
3-(Methoxycarbonyl)pyridin-5-boronsyre, pinacolester, TRC
Artikelnummer. 30479391
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479391 500 mg
30465446 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30479391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM329698500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methoxycarbonyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1025718-91-5
Molekylær formel C13H18BNO4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)10-6-9(7-15-8-10)11(16)17-5/h6-8H,1-5H3
SMIL O=C(C1=CC(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)=CN=C1)OC
IUPAC navn Methyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nikotinat
Molekylvægt (g/mol) 263.1
Formel vægt 263.13