Få mere at vide
3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11339485
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339485 1 g 1g
11349485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11339485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18709.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 41221-47-0 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41221-47-0
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.16
MDL nummer MFCD00037077
InChI nøgle WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
IUPAC navn methyl-3-isocyanatobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%