Få mere at vide
3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11387289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387289 1 g 1g
11397289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27444.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99769-19-4 | C8H9BO4 | 179.97 g/mol
Reagens brugt til tandem-type Pd(II)-katalyseret oxidativ Heck-reaktion og intramolekylær CH-amideringssekvens, kobber-medieret ligandfri aerob fluoralkylering af arylboronsyrer med fluoralkyliodider, one-pot ipsonitrering af arylboronsyrer, kobber-kondensnitration efterfulgt af cyklokondensnitration palladium-phosphin-katalyseret Suzuki-Miyaura kobling. Reagens brugt til fremstilling af biaryler via nikkel-katalyseret Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktion af arylhalogenider med arylboronsyre6, chromenoner og deres bradykinin B1 antagonistiske aktive, Pt-nanopartikler ved fotoaktive metalorganiske rammer, hvilket resulterer i effektiv elektromagnetisk evolution af brint via fotobaseret fotobaseret synergisme og saltsyre. thienylbenzoesyrer som E. coli methioninaminopeptidaseinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens brugt til tandem-type Pd(II)-katalyseret oxidativ Heck-reaktion og intramolekylær CH-amideringssekvens, kobbermedieret ligandløs aerob fluoralkylering af arylboronsyrer med fluoralkyliodider, one-pot ipsonitrering af arylboronsyrer, kobberkondensering efterfulgt af cyklokondensitration palladium-phosphin-katalyseret Suzuki-Miyaura kobling. Reagens brugt til fremstilling af biaryler via nikkel-katalyseret Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktion af arylhalogenider med arylboronsyre6, chromenoner og deres bradykinin B1 antagonistiske aktive, Pt-nanopartikler ved fotoaktive metalorganiske rammer, hvilket resulterer i effektiv elektromagnetisk evolution af brint via fotobaseret fotobaseret synergisme og saltsyre. thienylbenzoesyrer som E. coli methioninaminopeptidaseinhibitor.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99769-19-4
Molekylær formel C8H9BO4
Molekylvægt (g/mol) 179.97
MDL nummer MFCD02093046
InChI nøgle ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-methoxycarbonylphenylbaronic acid, methyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, m-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-carbomethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2734714
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 136°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Reacts with water.
IUPAC navn [3-(methoxycarbonyl)phenyl]boronsyre
Formel vægt 179.97
Procent renhed 97%