Få mere at vide
3-Methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidin-1-oxyl, TRC
Artikelnummer. 30481587
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481587 25 mg
30469965 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26167025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2154-32-7
Molekylær formel C10 H18 N O3
Molekylvægt (g/mol) 200.25
IUPAC navn Methyl 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1CC(C)(C)N([O])C1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidin-1-oxyl
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18NO3/c1-9(2)6-7(8(12)14-5)10(3,4)11(9)13/h7H,6H2,1-5H3
Formel vægt 200.1287