missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methoxybenzyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxybenzyl Chloride |
| CAS | 824-98-6 |
| Molekylær formel | C8 H9 Cl O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(CCl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(chloromethyl)-3-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.61 |
| Formel vægt | 156.0342 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?