Få mere at vide
3-Methoxybenzoyl chloride, 99%
Artikelnummer. 11495597
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495597 250 g 250g
11475597 10 g 10g
11485597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23571.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1711-05-3 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
3-Methoxybenzoylchlorid bruges til syntese af 2-arylbenzofuran-baserede molekyler, der virker mod Alzheimers sygdom og bekæmper symptomer. Derudover hjælper det med optimeringen af dihydropyrrolopyrimidinhæmmere mod PI3K (phosphoinositide 3-kinase), hvilket resulterer i tumorvækstinhibering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra fugt, stærke baser og oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1711-05-3
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.592
MDL nummer MFCD00000673
InChI nøgle RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
PubChem CID 74374
IUPAC navn 3-methoxybenzoylchlorid
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzoyl chloride
Tæthed 1.214
Kogepunkt 123°C to 125°C (15 mmHg)
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.5586
Mængde 250 g
FN nummer UN1729
Beilstein 386659
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform. Reacts with water.
Formel vægt 170.6
Procent renhed 99%