Få mere at vide
3-Methoxybenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11460017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460017 25 g 25g
11450017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20956.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 5785-06-8 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5785-06-8
MDL nummer MFCD00007601
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzhydrazide
Smeltepunkt 90 °C til 94 °C
Molekylær formel C8H10N2O2
Mængde 25 g
Beilstein 2092135
Synonym 3-methoxybenzhydrazide, m-anisic hydrazide, m-anisohydrazide, m-methoxy benzhydrazide, 3-methoxybenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, m-methoxy, 3-methoxybenzenecarbohydrazide, 3-methoxybenzene-1-carbohydrazide, benzoic acid, 3-methoxy-, hydrazide, m-anisoylhydrazine
InChI nøgle VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
IUPAC navn 3-methoxybenzohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 166.18
PubChem CID 79848
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%