Få mere at vide
3-Methoxybenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11450017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450017 5 g 5g
11460017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20956.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5785-06-8 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5785-06-8
MDL nummer MFCD00007601
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzhydrazide
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Molekylær formel C10H16
Mængde 5 g
Beilstein 2092135
Synonym 1s-2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, s-camphene, 1s,4r-2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo 2.2.1 heptane
InChI nøgle CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
IUPAC navn (1S,4S)-3,3-dimethyl-2-methylidenbicyclo[2.2.1]heptan
Molekylvægt (g/mol) 136.24
PubChem CID 6560154
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%