Få mere at vide
3-Methoxybenzenethiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxybenzenethiol |
| CAS | 15570-12-4 |
| Molekylær formel | C7H8OS |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (m-Methoxyphenyl)thiol, 3-Mercaptoanisole, 3-Methoxythiophenol, 3-Methyloxybenzenethiol, m-Methoxybenzenethiol, m-Methoxythiophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8OS/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3 |
| SMIL | COC1=CC(=CC=C1)S |
| IUPAC navn | 3-methoxybenzenethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.2 |
| Formel vægt | 140.03 |