Få mere at vide
3-methoxybenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373936 1 g 1g
11383936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17050.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10130-74-2 | C7H7ClO3S | 206.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10130-74-2
Molekylær formel C7H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 206.64
MDL nummer MFCD01318155
InChI nøgle JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
PubChem CID 2737504
IUPAC navn 3-methoxybenzensulfonylchlorid
SMIL COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.46
Kogepunkt 158°C to 159°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.557
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2093871
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 206.65
Procent renhed 97%