Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Brun til gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3OC6H4SO2Cl |
| Brydningsindeks | 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm) |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.