missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methoxybenzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxybenzenemethanol |
| CAS | 6971-51-3 |
| Molekylær formel | C8H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (3-Methoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-3-methoxybenzene, 3-Methoxybenzyl alcohol, [3-(Methyloxy)phenyl]methanol, m-Anisalcohol, m-Methoxybenzyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(CO)c1 |
| IUPAC navn | (3-methoxyphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.16 |
| Formel vægt | 138.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?