Få mere at vide
3-methoxybenzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425867 1 g 1g
11435867 5 g 5g
11445867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24412.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10365-98-7 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10365-98-7
Molekylær formel C7H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 151.96
MDL nummer MFCD00161359
InChI nøgle NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl boronic acid, 3-methoxybenzeneboronic acid, 3-methoxyphenyl boranediol, 3-methoxypenylboronic acid, 3-boronanisole, 3-boronoanisole, boronic acid, 3-methoxyphenyl, m-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734370
IUPAC navn (3-methoxyphenyl)boronsyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 158°C to 162°C
Mængde 1 g
Beilstein 2831223
Formel vægt 151.96
Procent renhed 97%