Få mere at vide
3-Methoxybenzen-1,2-diamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxybenzene-1,2-diamine |
| CAS | 37466-89-0 |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-phenylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(N)c1N |
| IUPAC navn | 3-methoxybenzen-1,2-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.17 |
| Formel vægt | 138.0793 |