Få mere at vide
3-Methoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Anisaldehyde |
| CAS | 591-31-1 |
| Molekylær formel | C8 H8 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(C=O)c1 |
| IUPAC navn | 3-methoxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0524 |