missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methoxybenz[a]anthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxybenz[a]anthracene |
| CAS | 69847-25-2 |
| Molekylær formel | C19H14O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Methoxybenz[a]anthracene |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O/c1-20-17-8-9-18-16(11-17)7-6-15-10-13-4-2-3-5-14(13)12-19(15)18/h2-12H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2c(ccc3cc4ccccc4cc23)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vægt | 258.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?