Få mere at vide
3-Methoxybenz[a]anthracen-12-ol 12-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxybenz[a]anthracen-12-ol 12-Acetate |
| CAS | 66240-12-8 |
| Molekylær formel | C21H16O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Methoxybenz[a]anthracen-12-ol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16O3/c1-13(22)24-21-19-6-4-3-5-14(19)11-16-8-7-15-12-17(23-2)9-10-18(15)20(16)21/h3-12H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc2c(ccc3cc4ccccc4c(OC(=O)C)c23)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.35 |
| Formel vægt | 316.1099 |