Få mere at vide
3-Methoxyazetidin hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15424198
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424198 500 mg 500mg
15414198 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57769.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 148644-09-1 | C4H10ClNO | 123,58 g/mol
Det bruges til fremstilling af isoxazol-thiazol-derivater som GABA. Det er en receptor omvendte agonister til brug i behandlingen af kognitive lidelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til fremstilling af isoxazol-thiazol-derivater som GABA. Det er en receptor omvendte agonister til brug i behandlingen af kognitive lidelser.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt ventileret sted. Undgå stærkt oxiderende materialer og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148644-09-1
Molekylær formel C4H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 123.58
MDL nummer MFCD06804514
InChI nøgle KSXGQRBTBLQJEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyazetidine hydrochloride, 3-methoxy-azetidine hydrochloride, 3-azetidinyl methyl ether hydrochloride, 3-methoxyazetidine hcl, azetidine, 3-methoxy-, hydrochloride, azetidine, 3-methoxy-,hydrochloride 1:1, acmc-20a0d9, ksc495e1t, 3-methoxyazetidinehydrochloride, 3-methoxy-azetidine-hydrochloride
PubChem CID 22242858
IUPAC navn 3-methoxyazetidin;hydrochlorid
SMIL COC1CNC1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyazetidine hydrochloride
Kogepunkt 143 °C til 149 °C
Mængde 500 mg
Formel vægt 123.58
Procent renhed 95%