Få mere at vide
3-Methoxyanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 17911336
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17911336 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17911336 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0961.10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Methoxyanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Anisidine (3-Methoxyaniline)
CAS 536-90-3
Analyt- eller komponentnavne 3-Anisidine (3-Methoxyaniline)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-methoxy-, m-Anisidine (8CI), 3-Methoxybenzenamine, 1-Amino-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-aminobenzene, 3-(Methyloxy)aniline, 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Methoxyphenylamine, NSC 7631, m-Aminoanisole, m-Aminomethoxybenzene, m-Anisylamine, m-Methoxyaniline
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
SMIL COc1cccc(N)c1
IUPAC navn 3-methoxyanilin
Molekylvægt (g/mol) 123.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 123,0684 g/mol