Få mere at vide
3'-Methoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30471970
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30471970 5 g
1 options
Artikelnummer. 30471970 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2611155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS 586-37-8
Molekylær formel C9 H10 O2
Mængde 5 g
Synonym Ethanone, 1-(3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 3'-methoxy- (8CI), 1-(3-Methoxyphenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-methoxybenzene, 3-Acetylanisole, 3-Methoxy-1-acetylbenzene, 3-Methoxyacetophenone, 3-Methoxyphenyl methyl ketone, 3'-Methoxyacetophenon, 3'-Methoxyacetophenone, Methyl 3-methoxyphenyl ketone, NSC 65593, m-Acetylanisole, m-Methoxyacetophenone, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. H (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1cccc(c1)C(=O)C
IUPAC navn 1-(3-methoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0681