missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30469249
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469249 50 mg
30468833 500 mg
30468479 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33619350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2806-84-0
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
IUPAC navn 3-methoxypropanal
SMIL COCCC=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
Formel vægt 88.0524
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.