Få mere at vide
3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3 |
| Formel vægt | 88.0524 |