Få mere at vide
3-Methoxy-p-tyramin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 203.0713 |
| Procent renhed | >95% |