Få mere at vide
3-Methoxy-p-tyramin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17903785
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17903785 250 mg
17982675 100 mg
17914905 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17903785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM332320250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1477-68-5
Molekylær formel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Synonym Phenol, 4-(2-aminoethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Guaiacol, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (6CI), Phenol, 4-(2-aminoethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (8CI,9CI), 2-Methoxytyramine hydrochloride, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-O-Methyldopamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-phenethylamine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethylamine hydrochloride, 3-Methoxy-p-tyramine hydrochloride
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol; hydrochlorid
SMIL Cl.COc1cc(CCN)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
Formel vægt 203.0713
Procent renhed >95%