missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy-O,a-dimethyl-tyrosine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30469208
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469208 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM945510100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-O,alpha-dimethyl-tyrosine Hydrochloride
CAS 16024-43-4
Molekylær formel C12H17NO4 . HCl
Mængde 100 mg
Synonym DL-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-12(13,11(14)15)7-8-4-5-9(16-2)10(6-8)17-3;/h4-6H,7,13H2,1-3H3,(H,14,15);1H
SMIL CC(N)(C(O)=O)CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1.Cl
IUPAC navn 2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 275.73
Formel vægt 275.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.