Få mere at vide
3-Methoxy-N-phenylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-N-phenylbenzamide |
| CAS | 6833-23-4 |
| Molekylær formel | C14 H13 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-13-9-5-6-11(10-13)14(16)15-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | COc1cccc(c1)C(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-methoxy-N-phenylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.26 |
| Formel vægt | 227.0946 |