missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methoxy-N-methylbenzylamine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-N-methylbenzylamine-d3 |
| CAS | 1794752-88-7 |
| Molekylær formel | C9H10D3NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3-Methoxybenzyl)methylamine-d3, 1-(3-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine-d3, 3-Methoxy-1-(methylaminomethyl)benzene-d3, N-(3-Methoxybenzyl)-N-methylamine-d3, N-Methyl-1-[3-(methoxy)phenyl]methanamine-d3, N-Methyl-3-methoxybenzylamine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-10-7-8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NCc1cccc(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1,1,1-trideuterio-N-[(3-methoxyphenyl)methyl]methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.22 |
| Formel vægt | 154.1185 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?