Beskrivelse
3-Methoxy-L-tyrosin er en metabolit af L-Dopa.
Synonymer:
- 4-Hydroxy-3-methoxy-L-phenylalanin
- L-3-O-methyl-DOPA
- 3-Methoxy-L-tyrosinmonohydrat
- 3-Methoxy-L-tyrosin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-L-Tyrosine Monohydrate |
| CAS | 200630-46-2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.2 g/mol |
| Mængde | 250 mg |
| Procent renhed | 97% |