Få mere at vide
3-Methoxy Iminostilbene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy Iminostilbene |
| CAS | 92483-74-4 |
| Molekylær formel | C15H13NO |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c1-17-13-9-8-12-7-6-11-4-2-3-5-14(11)16-15(12)10-13/h2-10,16H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2C=Cc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-11H-benzo[b][1]benzazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.27 |
| Formel vægt | 223.0997 |