missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy Iminostilbene, TRC

Artikelnummer. 30475398
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475398 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2626551MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy Iminostilbene
CAS 92483-74-4
Molekylær formel C15H13NO
Mængde 1 mg
Synonym 3-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine
InChI formel InChI=1S/C15H13NO/c1-17-13-9-8-12-7-6-11-4-2-3-5-14(11)16-15(12)10-13/h2-10,16H,1H3
SMIL COc1ccc2C=Cc3ccccc3Nc2c1
IUPAC navn 2-methoxy-11H-benzo[b][1]benzazepine
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Formel vægt 223.0997
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.