missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy Favipiravir, TRC

Artikelnummer. 30179457
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179457 5 mg
30179283 1 mg
30179320 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179457 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM0033505MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 259794-09-7
Molekylær formel C6H6FN3O2
Molekylvægt (g/mol) 171.13
Synonym 6-Fluoro-3-methoxy-2-pyrazinecarboxamide;
IUPAC navn 6-fluor-3-methoxypyrazin-2-carboxamid
SMIL COc1ncc(F)nc1C(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy Favipiravir
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6FN3O2/c1-12-6-4(5(8)11)10-3(7)2-9-6/h2H,1H3,(H2,8,11)
Formel vægt 171.0444
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.