Få mere at vide
3-Methoxy Dopamine-d4 Hydrochloride (Major) (0.1mg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30482506
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30482506 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30482506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT89851X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Metanephrine-d3 Hydrochloride
CAS 1215507-88-2
Molekylær formel C10 2H3 H12 N O3 . Cl H
Mængde 1 mL
Synonym Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-alpha-[(methyl-d3-amino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (+/-)-Metanephrine-D3 hydrochloride, 3-Methoxy Dopamine-d4 Hydrochloride (Major)
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H/i1D3;
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])NCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(trideuteriomethylamino)ethyl]-2-methoxyphenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 236.71
Formel vægt 236.1007
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) rac-Metanephrine-d3 Hydrochloride 0.1 mg/mL