Få mere at vide
3-Methoxy Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 30477318
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30477318 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30477318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2624205MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy Desloratadine
CAS 165739-63-9
Molekylær formel C20 H21 Cl N2 O
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21ClN2O/c1-24-17-11-15-3-2-14-10-16(21)4-5-18(14)19(20(15)23-12-17)13-6-8-22-9-7-13/h4-5,10-12,22H,2-3,6-9H2,1H3
SMIL COc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
IUPAC navn 8-chloro-3-methoxy-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
Molekylvægt (g/mol) 340.85
Formel vægt 340.1342