missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Methoxy-d3)-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methoxy-d3)-1-propanol |
| CAS | 86013-00-5 |
| Molekylær formel | C4H7D3O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | OCCCOC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-(methoxy-d3)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.14 |
| Formel vægt | 93.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?